MilliporeSigma
Toutes les photos(5)
Principaux documents
SAB5702146
Sigma-Aldrich
Anti-Cytokeratin 12 (KRT12) Antibody, clone 2M1K10, Rabbit Monoclonal
Synonyme(s) :
KRT12, K12, keratin 12
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.46
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Matériaux
colorless
Clone
2M1K10, monoclonal
Forme
liquid
Poids mol.
54 kDa
Espèces réactives
mouse, rat
Concentration
0.33 mg/mL
Technique(s)
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
Couleur
colorless
Isotype
IgG
Séquence immunogène
EMQIESLNEELAYMKKNHEDELQSFRVGGPGEVSVEMDAAPGVDLTRLLNDMRAQYETIAEQNRKDAEAWFIEKSGELRKEISTNTEQLQSSKSEVTDLRRAFQNLEIELQSQLAMKKSLEDSLAEAEGDYCAQLSQVQQLISNLEAQLLQVRADAERQNVDHQRLLNVKARLELEIETYRRLLDGEAQGDGLEESLFVTDSKSQAQSTDSSKDPTKTRKIKTVVQEMVNGEVVSSQVQEIEELM
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
Description générale
KRT12 encodes the type I intermediate filament chain keratin 12, expressed in corneal epithelia. Mutations in this gene lead to Meesmann corneal dystrophy.
Immunogène
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 250-494 of human Cytokeratin 12 (KRT12) (Q99456).
Application
WB, IHC, IF/ICC
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1