SAB5702028
Anti-Glutathione Synthetase (GSS) Antibody, clone 2S9W7, Rabbit Monoclonal
Synonyme(s) :
GSHS, HEL-S-64p, HEL-S-88n
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Matériaux
colorless
Clone
2S9W7, monoclonal
Forme
liquid
Poids mol.
52 kDa
Espèces réactives
rat, human, rat
Concentration
0.33 mg/mL
Technique(s)
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
Couleur
colorless
Isotype
IgG
Séquence immunogène
AIAEALAAPSRFVLKPQREGGGNNLYGEEMVQALKQLKDSEERASYILMEKIEPEPFENCLLRPGSPARVVQCISELGIFGVYVRQEKTLVMNKHVGHLLR
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... GSS(2937)
Description générale
Immunogène
Application
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1