SAB5701019
Anti-NUR77 antibody produced in rabbit
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
monoclonal
Forme
liquid
Concentration
0.53 mg/mL
Technique(s)
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... NR4A1(3164)
Description générale
Immunogène
Forme physique
Vous ne trouvez pas le bon produit ?
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable