SAB5300367
Monoclonal Anti-SRC antibody produced in mouse
clone 1F11, ascites fluid
Synonyme(s) :
ASV, SRC1, c-SRC, p60-Src
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
ascites fluid
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
1F11, monoclonal
Poids mol.
60 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
direct ELISA: 1:10,000
flow cytometry: 1:200-1:400
immunohistochemistry: 1:200-1:1,000
western blot: 1:500-1:2,000
Isotype
IgG1
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... SRC(6714)
Catégories apparentées
Immunogène
Mouse monoclonal antibody raised against SRC
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable