SAB5300105
Monoclonal Anti-EPHA10 antibody produced in mouse
clone 2E8, ascites fluid
Synonyme(s) :
FLJ16103, FLJ33655, MGC43817
About This Item
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
ascites fluid
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
2E8, monoclonal
Poids mol.
110 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
direct ELISA: 1:10,000
western blot: 1:500-1:2,000
Isotype
IgG2a
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
human ... Epha10(284656)
Immunogène
Mouse monoclonal antibody raised against Epha10
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable