SAB5200939
Monoclonal Anti-Sur2A - Percp antibody produced in mouse
clone S319A-14, purified immunoglobulin
Synonyme(s) :
Anti-ABC37, Anti-ABCC9, Anti-CMD10, Anti-Sulfonylurea receptor 2A
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
Peridinin-Chlorophyll-Protein Complex
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
S319A-14, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen predicted mol wt 120 kDa
Espèces réactives
mouse, rat
Concentration
1 mg/mL
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG2a
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
mouse ... Abcc9(20928)
Immunogène
Caractéristiques et avantages
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable