SAB5200075
Monoclonal Anti-CNTN1 antibody produced in mouse
clone S73-20, 1 mg/mL, purified immunoglobulin
Synonyme(s) :
Anti-CNTN1.F3, Anti-Contactin, S73-20, Anti-Glycoprotei gp135, Anti-Neural cell surface protein F3
About This Item
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
S73-20, monoclonal
Forme
buffered aqueous glycerol solution
Poids mol.
antigen predicted mol wt 120 kDa
Espèces réactives
mouse, rat, human
Concentration
1 mg/mL
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG1
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... CNTN1(1272)
Catégories apparentées
Description générale
Spécificité
Immunogène
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable