SAB5200049
Monoclonal Anti-GABRB3 antibody produced in mouse
clone S87-25, 1 mg/mL, purified immunoglobulin
Synonyme(s) :
Anti-GABA(A) receptor subunit beta3, Anti-GABAAR Beta3, S87-25, Anti-Gabrb3
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
S87-25, monoclonal
Forme
buffered aqueous glycerol solution
Poids mol.
antigen predicted mol wt 55 kDa
Espèces réactives
human, mouse, rat
Concentration
1 mg/mL
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG1
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
mouse ... Gabrb3(14402)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable