SAB4702041
Monoclonal Anti-HLA-DR APC-Cyanine7 produced in mouse
About This Item
Produits recommandés
Conjugué
APC-Cy7 conjugate
Niveau de qualité
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
L243, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
( Non-human primates), ( Human), dog
Technique(s)
flow cytometry: suitable
Isotype
IgG2aκ
Température de stockage
2-8°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Description générale
Spécificité
Immunogène
Forme physique
Notes préparatoires
Stockage et stabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable