SAB4702018
Monoclonal Anti-CRP purified produced in mouse
About This Item
Produits recommandés
Conjugué
unconjugated
Niveau de qualité
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
C2, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human
Concentration
1 mg/ml
Technique(s)
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable
Isotype
IgG1
Numéro d'accès UniProt
Température de stockage
2-8°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... CRP(1401)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Forme physique
Notes préparatoires
Stockage et stabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable