SAB4700272
Monoclonal Anti-CD16-FITC antibody produced in mouse
clone LNK16, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-FCGR3A, Anti-FcγRIII
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
FITC conjugate
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
LNK16, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human, nonhuman primates
Technique(s)
flow cytometry: suitable
Isotype
IgG1
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... FCGR3A(2214)
Catégories apparentées
Description générale
Immunogène
Application
Caractéristiques et avantages
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable