SAB4600300
Anti-Rabbit IgG (H+L), F(ab′)2 fragment, CF™555 antibody produced in goat
~2 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
goat
Niveau de qualité
Conjugué
CF™ 555 conjugate
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
secondary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
rabbit
Concentration
~2 mg/mL
Technique(s)
flow cytometry: 1-10 μg/mL
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: 1-10 μg/mL
western blot: suitable
Fluorescence
λex 555 nm; λem 565 nm
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Catégories apparentées
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Immunofluorescence (1 paper)
Caractéristiques et avantages
Forme physique
Notes préparatoires
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable