SAB4502650
Anti-RORA, N-Terminal antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonyme(s) :
NR1F1, Nuclear receptor ROR-α, Nuclear receptor RZR-α, Nuclear receptor subfamily 1 group F member 1, Retinoid-related orphan receptor-α
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen 63 kDa
Espèces réactives
human
Concentration
~1 mg/mL
Technique(s)
ELISA: 1:40000
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:1000
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... RORA(6095)
Catégories apparentées
Description générale
Immunogène
Immunogen Range: 6-55
Caractéristiques et avantages
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable