SAB4200846
Anti-LC3C antibody, Mouse monoclonal
clone LC3C-37, purified from hybridoma cell culture, affinity isolated antibody
About This Item
Produits recommandés
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
purified from hybridoma cell culture
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
LC3C-37, monoclonal
Espèces réactives
human
Conditionnement
antibody small pack of 25 μL
Concentration
~1 mg/mL
Technique(s)
immunoblotting: 1-2 μg/mL using whole extracts of HEK-293T cells overexpressing human LC3C.
immunofluorescence: 2.5-5 μg/mL using human HeLa cells treated with Bafilomycin A1 for autophagosomes accumulation
Isotype
IgG1
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... MAP1LC3C(440738)
Catégories apparentées
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Stockage et stabilité