SAB4200660
Monoclonal Anti-GOLPH3 antibody produced in mouse
clone GOL3-1, purified from hybridoma cell culture
Synonyme(s) :
GOPP1, GPP34, MIDAS, golgi phosphoprotein 3 (coat-protein)
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
GOL3-1
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~34 kDa
Espèces réactives
human, mouse, rat
Concentration
~1 mg/mL
Technique(s)
immunoblotting: 2.5-5 μg/mL using using whole extracts of rat PC-12 cells.
immunofluorescence: 2.5-5 μg/mL using mouse 3T3 cells
immunoprecipitation (IP): 5-10 μg using using lysates of human HeLa cells
Isotype
IgG1
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... GOLPH3(64083)
mouse ... Golph3(66629)
rat ... Golph3(78961)
Description générale
Immunogène
Application
- immunoblotting
- immunoprecipitation
- immunofluorescence
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable