SAB3700068
Anti-Cat IgG (Fc specific)-Biotin antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, lyophilized powder
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Conjugué
biotin conjugate
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
secondary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
lyophilized powder
Espèces réactives
cat
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Catégories apparentées
Spécificité
Immunogène
Propriétés physiques
Forme physique
Reconstitution
Vous ne trouvez pas le bon produit ?
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
Risques supp
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable