SAB2108754
Anti-ZNF423
affinity isolated antibody
Synonyme(s) :
Anti- KIAA0760, Anti- MGC138520, Anti- MGC138522, Anti- OAZ, Anti-Ebfaz
About This Item
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
144 kDa
Espèces réactives
guinea pig, dog, mouse, rat, human, rabbit, bovine, horse
Concentration
0.5-1 mg/mL
Technique(s)
immunoblotting: suitable
Numéro d'accès
NM_015069
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
human ... ZNF423(23090)
Immunogène
Actions biochimiques/physiologiques
Séquence
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable