Principaux documents
SAB1413283
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CUX2 antibody produced in mouse
clone 2H8, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
CUX2
About This Item
Code UNSPSC :
51111800
Conjugué
unconjugated
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
2H8, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
36.74 kDa
Espèces réactives
human
Concentration
~0.3-1 μg/μL (Please refer to lot specific concentration)
Technique(s)
ELISA: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG1, kappa
Numéro d'accès Protein ID
NM_015267
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
-10 to -25°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... CUX2(23316)
Description générale
Mouse monoclonal antibody raised against a partial recombinant CUX2.
Immunogène
CUX2 (NP_056082.1, 121 a.a. ~ 220 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Séquence
FDPSGQPRRDLHTSWKRNPELLSPKEQREGTSPAGPTLTEGSRLPGIPGKALLTETLLQRNEAEKQKGLQEVQITLAARLGEAEEKIKVLHSALKATQAE
Forme physique
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Notes préparatoires
Purification by Protein A sepharose
Stockage et stabilité
Storage Instruction: Store at -20°C or lower. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable