SAB1412810
Anti-IQSEC2 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin
Synonyme(s) :
Anti-BRAG1, Anti-KIAA0522
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen 104.39 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
western blot: 1 μg/mL
Numéro d'accès GenBank
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... IQSEC2(23096)
Immunogène
Sequence
MEPPGRSSRSTASHTLHQYCCPTQVLDSMKLTPSGRLAESSVEGDAPGSDLSTAVDSPGSQPPYRLSQLPPSSSHMGGPPAGVGLPWAQRARLQPASVALRKQEEEEIKRSKALSDSYELSTDLQDKKVEMLERKYGGSFLSRRAARTIQTAFRQYRMNKNFERLRSSASESRMSRRIILSNMRMQFSFEEYEKAQNPAYFEGKPASLDEGAMAGARSHRLERGLPYGGSCGGGIDGGGSSVTTSGEFSNDITELEDSFSKQVKSLAESIDEALNCHPSGPMSEEPGSAQLEKRESKEQQEDSSATSFSDLPLYLDDTVPQQSPERLPSTEPPPQGRPEFWAPAPLPPVPPPVPSGTREDGSREEGTRRGPGCLECRDFRLRAAHLPLLTIEPPSDSSVDLSDRSDRGSVHRQLVYEADGCSPHGTLKHKGPPGRAPIPHRHYPAPEGPAPAPPGPLPPAPNSGTGPSGVAGGRRLGKCEAAGENSDGGDNESLESSSNSNETINCSSGSSSRDSLREPPATGLCKQTYQRETRHSWDSPAFNNDVVQRRHYRIGLNLFNKKPEKGIQYLIERGFLSDTPVGVAHFILERKGLSRQMIGEFLGNRQKQFNRDVLDCVVDEMDFSSMDLDDALRKFQSHIRVQGEAQKVERLIEAFSQRYCVCNPALVRQFRNPDTIFILAFAIILLNTDMYSPSVKAERKMKLDDFIKNLRGVDNGEDIPRDLLVGIYQRIQGRELRTNDDHVSQVQAVERMIVGKKPVLSLPHRRLVCCCQLYEVPDPNRPQRLGLHQREVFLFNDLLVVTKIFQKKKILVTYSFRQSFPLVEMHMQLFQNSYYQFGIKLLSAVPGGERKVLIIFNAPSLQDRLRFTSDLRESIAEVQEMEKYRVESELEKQKGMMRPNASQPGGAKDSVNGTMARSSLEDTYGAGDGLKRGALSSSLRDLSDAGVCY
Caractéristiques et avantages
Forme physique
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable