SAB1412628
ANTI-TRIM25 antibody produced in mouse
clone 5F12, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
EFP, RNF147, TRIM25, Z147, ZNF147
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
5F12, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen 36.74 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... TRIM25(7706)
Description générale
Immunogène
Sequence
SQINGASRALDDVRNRQQDVRMTANRKVEQLQQEYTEMKALLDASETTSTRKIKEEEKRVNSKFDTIYQILLKKKSEIQTLKEEIEQSLTKRDEFEFLEK
Forme physique
Clause de non-responsabilité
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable