Principaux documents
SAB1412534
Sigma-Aldrich
ANTI-LMTK3 antibody produced in mouse
clone 6C5, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
KIAA1883, LMR3, LMTK3, TYKLM3
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
6C5, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen 36.63 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotype
IgG2aκ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... LMTK3(114783)
Immunogène
LMTK3 (XP_055866, 1151 a.a. ~ 1250 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
VLVNGGLTPPKSEDKVSENGGLRFPRNTERPPETGPWRAPGPWEKTPESWGPAPTIGEPAPETSLERAPAPSAVVSSRNGGETAPGPLGPAPKNGTLEPG
Forme physique
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable