Principaux documents
SAB1411225
Sigma-Aldrich
Anti-SARS antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
FLJ36399, SERRS, SERS
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen 58.8 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
western blot: 1 μg/mL
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... SARS(6301)
Description générale
This gene belongs to the class II amino-acyl tRNA family. The encoded enzyme catalyzes the transfer of L-serine to tRNA (Ser) and is related to bacterial and yeast counterparts. (provided by RefSeq)
Immunogène
SARS (NP_006504.2, 1 a.a. ~ 514 a.a) full-length human protein.
Sequence
MVLDLDLFRVDKGGDPALIRETQEKRFKDPGLVDQLVKADSEWRRCRFRADNLNKLKNLCSKTIGEKMKKKEPVGDDESVPENVLSFDDLTADALANLKVSQIKKVRLLIDEAILKCDAERIKLEAERFENLREIGNLLHPSVPISNDEDVDNKVERIWGDCTVRKKYSHVDLVVMVDGFEGEKGAVVAGSRGYFLKGVLVFLEQALIQYALRTLGSRGYIPIYTPFFMRKEVMQEVAQLSQFDEELYKVIGKGSEKSDDNSYDEKYLIATSEQPIAALHRDEWLRPEDLPIKYAGLSTCFRQEVGSHGRDTRGIFRVHQFEKIEQFVYSSPHDNKSWEMFEEMITTAEEFYQSLGIPYHIVNIVSGSLNHAASKKLDLEAWFPGSGAFRELVSCSNCTDYQARRLRIRYGQTKKMMDKVEFVHMLNATMCATTRTICAILENYQTEKGITVPEKLKEFMPPGLQELIPFVKPAPIEQEPSKKQKKQHEGSKKKAAARDVTLENRLQNMEVTDA
Forme physique
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable