Principaux documents
SAB1409713
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-SUPT5H antibody produced in mouse
clone 5C8, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
FLJ34157, SPT5, SPT5H
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
5C8, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen 37.51 kDa
Espèces réactives
rat, human
Technique(s)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotype
IgG2bκ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... SUPT5H(6829)
Immunogène
SUPT5H (AAH24203, 981 a.a. ~ 1087 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
TTDIQVKVRDTYLDTQVVGQTGVIRSVTGGMCSVYLKDSEKVVSISSEHLEPITPTKNNKVKVILGEDREATGVLLSIDGEDGIVRMDLDEQLKILNLRFLGKLLEA
Forme physique
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable