Principaux documents
SAB1409681
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-STK33 antibody produced in mouse
clone 3F10, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
3F10, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen 82.28 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... STK33(65975)
Immunogène
STK33 (AAH31231, 1 a.a. ~ 514 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MADSGLDKKSTKCPDCSSASQKDVLCVCSSKTRVPPVLVVEMSQTSSIGSAESLISLERKKEKNINRDITSRKDLPSRTSNVERKASQQQWGRGNFTEGKVPHIRIENGAAIEEIYTFGRILGKGSFGIVIEATDKETETKWAIKKVNKEKAGSSAVKLLEREVNILKSVKHEHIIHLEQVFETPKKMYLVMELCEDGELKEILDRKGHFSENETRWIIQSLASAIAYLHNNDIVHRDLKLENIMVKSSLIDDNNEINLNIKVTDFGLAVKKQSRSEAMLQATCGTPIYMAPEVISAHDYSQQCDIWSIGVVMYMLLRGEPPFLASSEGKLFELIRKGELHFENAVWNSISDCAKSVLKQLMKVDPAHRITAKELLDNQWLTGNKLSSVRPTNVLEMMKEWKNNPESVEENTTEEKNKPSTEEKLKSYQPWGNVPETNYTSDEEEEKQSTTYEKQFPATSKDNFDMCSSSFTSSKLLPAEIKGEMEKTPVTPSQGTATKYPAKSGALSRTKKKL
Forme physique
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable