SAB1408959
Monoclonal Anti-DUSP5 antibody produced in mouse
clone 2F3, ascites fluid, solution
Synonyme(s) :
DUSP, HVH3
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
ascites fluid
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
2F3, monoclonal
Forme
solution
Poids mol.
antigen 36.63 kDa
Espèces réactives
human, rat
Technique(s)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotype
IgG2bκ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... DUSP5(1847)
Description générale
Immunogène
Sequence
LKEAFDYIKQRRSMVSPNFGFMGQLLQYESEILPSTPNPQPPSCQGEAAGSSLIGHLQTLSPDMQGAYCTFPASVLAPVPTHSTVSELSRSPVATATSC
Forme physique
Vous ne trouvez pas le bon produit ?
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable