SAB1408858
Monoclonal Anti-CLK3 antibody produced in mouse
clone 3C11, ascites fluid, solution
Synonyme(s) :
FLJ22858, PHCLK3, PHCLK3/152
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
ascites fluid
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
3C11, monoclonal
Forme
solution
Poids mol.
antigen 36.74 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1:500-1:1000
Isotype
IgG2bκ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... CLK3(1198)
Description générale
Immunogène
Sequence
YPSRREPPPRRSRSRSHDRLPYQRRYRERRDSDTYRCEERSPSFGEDYYGPSRSRHRRRSRERGPYRTRKHAHHCHKRRTRSCSSASSRSQQSSKRSSRSV
Forme physique
Vous ne trouvez pas le bon produit ?
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable