Principaux documents
SAB1408689
Sigma-Aldrich
Anti-DUSP22 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
JKAP, JSP1, MKPX, VHX
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~20.9 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... DUSP22(56940)
Immunogène
DUSP22 (NP_064570.1, 1 a.a. ~ 184 a.a) full-length human protein.
Sequence
MGNGMNKILPGLYIGNFKDARDAEQLSKNKVTHILSVHDSARPMLEGVKYLCIPAADSPSQNLTRHFKESIKFIHECRLRGESCLVHCLAGVSRSVTLVIAYIMTVTDFGWEDALHTVRAGRSCANPNVGFQRQLQEFEKHEVHQYRQWLKEEYGESPLQDAEEAKNILAAPGILKFWAFLRRL
Forme physique
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable