Principaux documents
SAB1407960
Sigma-Aldrich
Anti-GALNT12 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
FLJ21212, GalNAc-T12
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~30.03 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
western blot: 1 μg/mL
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... GALNT12(79695)
Description générale
GALNT12 is a member of a family of UDP-GalNAc:polypeptide N-acetylgalactosaminyltransferases (EC 2.4.1.41), which catalyze the transfer of N-acetylgalactosamine (GalNAc) from UDP-GalNAc to a hydroxyl amino acid on a polypeptide acceptor in the initial step of mucin-type O-linked protein glycosylation (Guo et al., 2002 [PubMed 12135769]).[supplied by OMIM
Immunogène
GALNT12 (AAH13945, 1 a.a. ~ 272 a.a) full-length human protein.
Sequence
MAGGLFAVSKKYFEYLGSYDTGMEVWGGENLEFSFRIWQCGGVLETHPCSHVGHVFPKQAPYSRNKALANSVRAAEVWMDEFKELYYHRNPRARLEPFGDVTERKQLRDKLQCKDFKWFLETVYPELHVPEDRPGSFGMLQNKGLTDYCFDYNPPDENQIVGHQVILYLCHGMGQNQFFEYTSQKEIRYNTHQPEGCIAVEAGMDTLIMHLCEETAPENQKFILQEDGSLFHEQSKKCVQAARKESSDSFVPLLRDCTNSDHQKWFFKERML
Forme physique
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable