Principaux documents
SAB1407448
Sigma-Aldrich
Anti-HSD17B12 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
KAR, SDR12C1
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~10.3 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
western blot: 1 μg/mL
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
Description générale
The enzyme 17-beta hydroxysteroid dehydrogenase-12 (HSD17B12) uses NADPH to reduce 3-ketoacyl-CoA to 3-hydroxyacyl-CoA during the second step of fatty acid elongation.[supplied by OMIM
Immunogène
HSD17B12 (AAH12536.1, 1 a.a. ~ 98 a.a) full-length human protein.
Sequence
MESALPAAGFLYWVGAGTVAYLALRISYSLFTALRVWGVGNEAGVGPGLGEWAVVTGSTDGIGKSYAEELAKHGMKVVLISRSKDKLDQVSSEISNYT
Forme physique
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable