Principaux documents
SAB1405390
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-ATP6V0D2 antibody produced in mouse
clone 7A4, ascites fluid
Synonyme(s) :
ATP6D2, FLJ38708, VMA6
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
ascites fluid
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
7A4, monoclonal
Poids mol.
antigen ~33.7 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1:500-1:1000
Isotype
IgG2bκ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
Immunogène
ATP6V0D2 (NP_689778, 238 a.a. ~ 306 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
ETLYPTFGKLYPEGLRLLAQAEDFDQMKNVADHYGVYKPLFEAVGGSGGKTLEDVFYEREVQMNVLAFN
Forme physique
Clear solution
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Asako Kurauchi-Mito et al.
Hypertension research : official journal of the Japanese Society of Hypertension, 37(9), 830-835 (2014-05-17)
The (pro)renin receptor ((P)RR) is known to play an important role in the pathogenesis of vascular complications in diabetes mellitus and hypertension through its function in activating the local renin-angiotensin system. Recent studies have shown that the (P)RR is an