Principaux documents
SAB1405101
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-PTPLAD1, (N-terminal) antibody produced in mouse
clone 5B5, ascites fluid
Synonyme(s) :
B-IND1, FLJ90376, HSPC121
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
ascites fluid
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
5B5, monoclonal
Poids mol.
antigen ~38.54 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1:500-1:1000
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès NCBI
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... PTPLAD1(51495)
Immunogène
PTPLAD1 (NP_057479, 1 a.a. ~ 113 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MENQVLTPHVYWAQRHRELYLRVELSDVQNPAISITENVLHFKAQGHGAKGDNVYEFHLEFLDLVKPEPVYKLTQRQVNITVQKKVSQWWERLTKQEKRPLFLAPDFDRWLDE
Forme physique
Clear solution
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable