SAB1404895
Monoclonal Anti-DUSP14 antibody produced in mouse
clone 4F6, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
MKP-L, MKP6
About This Item
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
4F6, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~47.89 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
indirect ELISA: suitable
Isotype
IgG2bκ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... DUSP14(11072)
Catégories apparentées
Description générale
Immunogène
Sequence
MSSRGHSTLPRTLMAPRMISEGDIGGIAQITSSLFLGRGSVASNRHLLQARGITCIVNATIEIPNFNWPQFEYVKVPLADMPHAPIGLYFDTVADKIHSVSRKHGATLVHCAAGVSRSATLCIAYLMKFHNVCLLEAYNWVKARRPVIRPNVGFWRQLIDYERQLFGKSTVKMVQTPYGIVPDVYEKESRHLMPYWGI
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Vous ne trouvez pas le bon produit ?
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable