Principaux documents
SAB1403492
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-RASSF3 antibody produced in mouse
clone 3A5, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
MGC119194, MGC119195, MGC119197, RASSF5
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
3A5, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~35.35 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... RASSF3(283349)
Description générale
The RAS oncogene (MIM 190020) is mutated in nearly one-third of all human cancers. Members of the RAS superfamily are plasma membrane GTP-binding proteins that modulate intracellular signal transduction pathways. A subfamily of RAS effectors, including RASSF3, share a RAS association (RA) domain.[supplied by OMIM
Immunogène
RASSF3 (NP_835463.1, 29 a.a. ~ 112 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
QGKPRSGQQDVEKEKETHSYLSKEEIKEKVHKYNLAVTDKLKMTLNSNGIYTGFIKVQMELCKPPQTSPNSGKLSPSSNGCMNT
Forme physique
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable