SAB1402949
Monoclonal Anti-TSC2 antibody produced in mouse
clone 1C1, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
1C1, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~39.2 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... TSC2(7249)
Catégories apparentées
Description générale
Immunogène
Sequence
SPPPELEERDVAAYSASLEDVKTAVLGLLVILQTKLYTLPASHATRVYEMLVSHIQLHYKHSYTLPIASSIRLQAFDFLFLLRADSLHRLGLPNKDGVVRFSPYCVCDYMEPERGSEKK
Forme physique
Vous ne trouvez pas le bon produit ?
En option
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable