Principaux documents
SAB1401673
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-SPOCK3 antibody produced in mouse
clone 1A10, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
HSAJ1454, TES-3
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.43
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
1A10, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human
Technique(s)
capture ELISA: suitable
Isotype
IgG2bκ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... SPOCK3(50859)
Description générale
Proteoglycans, which consist of a core protein and covalently linked glycosaminoglycans, are components of the extracellular matrix. SPOCK3 encodes a member of a novel Ca(2+)-binding proteoglycan family.[supplied by OMIM
Immunogène
SPOCK3 (NP_058646, 132 a.a. ~ 230 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
RGPILSTCKQCPVVYPSPVCGSDGHTYSFQCKLEYQACVLGKQISVKCEGHCPCPSDKPTSTSRNVKRACSDLEFREVANRLRDWFKALHESGSQNKKT
Forme physique
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable