Principaux documents
SAB1401154
Sigma-Aldrich
Anti-GK2 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
GKP2, GKTA
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human
Technique(s)
western blot: 1 μg/mL
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... GK2(2712)
Immunogène
GK2 (NP_149991.2, 1 a.a. ~ 553 a.a) full-length human protein.
Sequence
MAAPKTAAVGPLVGAVVQGTNSTRFLVFNSKTAELLSHHKVELTQEFPKEGWVEQDPKEILQSVYECIARTCEKLDELNIDISNIKAVGVSNQRETTVIWDKLTGEPLYNAVVWLDLRTQTTVEDLSKKIPGNSNFVKSKTGLPLSTYFSAVKLRWMLDNVRNVQKAVEEGRALFGTIDSWLIWSLTGGVNGGVHCTDVTNASRTMLFNIHSLEWDKELCDFFEIPMDLLPNVFSSSEIYGLIKTGALEGVPISGCLGDQCAALVGQMCFQEGQAKNTYGTGCFLLCNTGRKCVFSEHGLLTTVAYKLGREKPAYYALEGSVAIAGAVIRWLRDNLGIIETSGDIERLAKEVGTSYGCYFVPAFSGLYAPYWEPSARGILCGLTQFTNKCHIAFAALEAVCFQTREILEAMNRDCGIPLRHLQVDGGMTNNKVLMQLQADILHIPVIKPFMPETTALGAAMAAGAAEGVSVWSLEPQALSVLRMERFEPQIQATESEIRYATWKKAVMKSMGWVTSQSPEGGDPSIFSSLPLGFFIVSSMVMLIGARYISGVP
Caractéristiques et avantages
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Forme physique
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable