SAB1400571
Monoclonal Anti-GHRL antibody produced in mouse
clone 4B8, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-MTLRP, Anti-ghrelin
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
4B8, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human
Technique(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotype
IgG2aκ
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... GHRL(51738)
Catégories apparentées
Description générale
Immunogène
Sequence
MPSPGTVCSLLLLGMLWLDLAMAGSSFLSPEHQRVQQRKESKKPPAKLQPRALAGWLRPEDGGQAEGAEDEMEVRFNAPFDVGIKLSGVQYQQHSQALGKFLQDILWEEAKEAPADK
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable