SAB1400367
Anti-NUPL1 antibody produced in mouse
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-KIAA0410, Anti-PRO2463
About This Item
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
IgG fraction of antiserum
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human
Technique(s)
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... NUPL1(9818)
Catégories apparentées
Description générale
Immunogène
Sequence
MSTGFSFGSGTLGSTTVAAGGTSTGGVFSFGTGASSNPSVGLNFGNLGSTSTPATTSAPSSGFGTGLFGSKPATGFTLGGTNTGIATTITTGLTLGTPATTSAATTGFSLGFNKPAASATPFALPITSTSASGLTLSSALTSTPAASTGFTLNNLGGTTATTTTASTGLSLGGALAGLGGSLFQSTNTGTSGLGQNALGLTLGTTAATSTAGNEGLGGIDFSSSSDKKSDKTGTRPEDSKALKDENLPPVICQDVENLQKFVKEQKQVQEEISRMSSKAMLKVQEDIKALKQLLSLAANGIQRNTLNIDKLKIETAQELKNAEIALRTQKTPPGLQHEYAAPADYFRILVQQFEVQLQQYRQQIEELENHLATQANNSHITPQDLSMAMQKIYQTFVALAAQLQSIHENVKVLKEQYLGYRKMFLGDAVDVFETRRAEAKKWQNTPRVTTGPTPFSTMPNAAAVAMAATLTQQQQPATGPQPSLGVSFGTPFGSGIGTGLQSSGLGSSNLGGFGTSSGFGCSTTGASTFGFGTTNKPSGSLSAGFGSSSTSGFNFSNPGITASAGLTFGVSNPASAGFGTGGQLLQLKKPPAGNKRGKR
Forme physique
Vous ne trouvez pas le bon produit ?
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable