S7944
Anti-Sodium Channel ASIC1 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, lyophilized powder
Synonyme(s) :
Anti-ACCN2, Anti-Amiloride-sensitive Brain Sodium Channel, Anti-BnaC2
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
lyophilized powder
Espèces réactives
rat, human, mouse
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable using rat brain secions
western blot: 1:200 using rat brain membranes
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... ACCN2(41)
mouse ... Accn2(11419)
rat ... Accn2(79123)
Spécificité
Immunogène
Description de la cible
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable