S5921
Staurosporine
from Streptomyces sp., ≥95% (HPLC), film, protein kinase inhibitor
Synonyme(s) :
Antibiotique AM-2282
About This Item
Produits recommandés
Nom du produit
Staurosporine from Streptomyces sp., ≥95% (HPLC)
Qualité
Molecular Biology
Niveau de qualité
Essai
≥95% (HPLC)
Spectre d'activité de l'antibiotique
fungi
Mode d’action
enzyme | inhibits
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CN[C@@H]1C[C@@H]2O[C@@](C)([C@@H]1OC)n3c4ccccc4c5c6CNC(=O)c6c7c8ccccc8n2c7c35
InChI
1S/C28H26N4O3/c1-28-26(34-3)17(29-2)12-20(35-28)31-18-10-6-4-8-14(18)22-23-16(13-30-27(23)33)21-15-9-5-7-11-19(15)32(28)25(21)24(22)31/h4-11,17,20,26,29H,12-13H2,1-3H3,(H,30,33)/t17-,20?,26-,28+/m1/s1
Clé InChI
HKSZLNNOFSGOKW-ZGQXJOJZSA-N
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Remarque sur l'analyse
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 4 - Carc. 1B - Muta. 1B - Repr. 2
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Articles
Drug Transport