S4026
Semustine
Synonyme(s) :
N-(2-Chloroethyl)-N′-(4-methylcyclohexyl)-N-nitrosourea, Methyl-CCNU
About This Item
Produits recommandés
Chaîne SMILES
CC1CCC(CC1)NC(=O)N(CCCl)N=O
InChI
1S/C10H18ClN3O2/c1-8-2-4-9(5-3-8)12-10(15)14(13-16)7-6-11/h8-9H,2-7H2,1H3,(H,12,15)
Clé InChI
FVLVBPDQNARYJU-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
- Nutrient-sensitized screening for drugs that shift the energy metabolism from mitchondrial respiration to glycolysis
- CEOP regimen with semustine used as induction chemotherapy in patients with lymphoma
- Investigations into its use for chemotherapy
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 2 Oral - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges