RABTYROE
HRP-Conjugated Phosphotyrosine-specific Antibody Concentrate (Item E)
About This Item
Produits recommandés
Type de produit anticorps
primary antibodies
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable