RAB0441
Phospho-Stat1 (pSer727) and pan-Stat1 ELISA Kit
for detection of phospho-stat1 (pSer727) and pan-stat1 in human or mouse cell and tissue lysates
About This Item
Produits recommandés
Espèces réactives
mouse, human
Technique(s)
ELISA: suitable
capture ELISA: suitable
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
human ... STAT1(6772)
mouse ... STAT1(20846)
Catégories apparentées
Description générale
Immunogène
Application
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
Actions biochimiques/physiologiques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Met. Corr. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials