Principaux documents
R823P-10
Sigma-Aldrich
Rat Ganglion Neuron Plating Medium
About This Item
Code UNSPSC :
12352207
Nomenclature NACRES :
NA.75
Forme
liquid
Niveau de qualité
Durée de conservation
6 mo.
Fabricant/nom de marque
Cell Applications, Inc
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Description générale
All-in-one ready-to-use media. Use for initial plating of rat ganglion neurons.
Qualité
Each lot was tested for sterility, ability to plate rat ganglion neurons.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable