Principaux documents
R6272
Sigma-Aldrich
Reagent B for gus staining kit
About This Item
Code UNSPSC :
12352200
Température de stockage
−20°C
Niveau de qualité
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 3
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable