R1527
Monoclonal Anti-Rit1 antibody produced in mouse
~1 mg/mL, clone 14G7, purified immunoglobulin, buffered aqueous glycerol solution
Synonyme(s) :
Anti-Ras-like protein in tissues
About This Item
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
14G7, monoclonal
Forme
buffered aqueous glycerol solution
Poids mol.
~36 kDa
Espèces réactives
mouse, human
Concentration
~1 mg/mL
Technique(s)
western blot: suitable
Isotype
IgG1
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... RIT1(6016)
Immunogène
Description de la cible
Forme physique
Vous ne trouvez pas le bon produit ?
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable