Principaux documents
PZ0338
Sigma-Aldrich
Toceranib
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
5-[(5Z)-(5-Fluoro-2-oxo-1,2-dihydro-3H-indol-3-ylidene)methyl]-2,4-dimethyl-N-[2-(pyrrolidin-1-yl)ethyl]-1H-pyrrole-3-carboxamide, PHA-291639, SU-11654, SU11654
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C22H25FN4O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
396.46
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NA.77
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
yellow to orange
Solubilité
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES 
Fc1cc2c(cc1)NC(=O)\C\2=C/c3[nH]c(c(c3C)C(=O)NCCN4CCCC4)C
InChI
1S/C22H25FN4O2/c1-13-19(12-17-16-11-15(23)5-6-18(16)26-21(17)28)25-14(2)20(13)22(29)24-7-10-27-8-3-4-9-27/h5-6,11-12,25H,3-4,7-10H2,1-2H3,(H,24,29)(H,26,28)/b17-12-
Clé InChI
SRSGVKWWVXWSJT-ATVHPVEESA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Toceranib (SU11654) is a protein tyrosine kinase inhibitor that selectively targets stem cell factor receptor c-kit, including all forms of mutant Kit, as well as PDGFR and VEGFR. Toceranib exhibited Ki values of 5 nM for PDGFR and 6 nM for VEGFR. Toceranib phosphate is approved for use in mast cell cancer in dogs.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable