Principaux documents
PZ0148
Sigma-Aldrich
CP-802079 hydrochloride hydrate
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
({3-(4-Chlorophenyl)-3-[4-(thiazole-carbonyl)-phenoxy]-propyl}-methyl-amino)-acetic acid hydrochloride hydrate, N-[3-(4-Chlorophenyl)-3-[4-(2-thiazolylcarbonyl)phenoxy]propyl]-N-methyl-glycine hydrochloride hydrate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C22H21ClN2O4S · xHCl · yH2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
444.93 (anhydrous free base basis)
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
51111800
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.77
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
very light brown
Solubilité
DMSO: ≥20 mg/mL
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
O.Cl.CN(CCC(Oc1ccc(cc1)C(=O)c2nccs2)c3ccc(Cl)cc3)CC(O)=O
InChI
1S/C22H21ClN2O4S.ClH.H2O/c1-25(14-20(26)27)12-10-19(15-2-6-17(23)7-3-15)29-18-8-4-16(5-9-18)21(28)22-24-11-13-30-22;;/h2-9,11,13,19H,10,12,14H2,1H3,(H,26,27);1H;1H2
Clé InChI
CVQXAUBKPDYXHF-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
CP-802079 is a potent and selective GlyT1 antagonist.
CP-802079 is a potent and selective glycine transporter type 1 (GlyT1) antagonist. Antagonists of GlyT1 increase levels of glycine in the synaptic cleft and, like direct glycine site agonists, they can augment NMDAR currents and NMDAR-mediated functions. CP-802,079 significantly increases the amplitude of the NMDAR currents and LTP.
Caractéristiques et avantages
This compound is featured on the Glycine Transporters page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable