Principaux documents
PZ0144
Sigma-Aldrich
PD-161989 2-Hydroxyethanesulfonate
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
1,4-Dihydro-6-methyl-7-nitro-5-(1-pyrrolodinemethyl)-2,3-quinoxaline 2-hydroxyethanesulfonic acid salt, PD-161989 2-hydroxyethanesulfonic acid salt, PD-161989 isethionate salt
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C14H16N4O4 · C2H6O4S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
430.43
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
51111800
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.77
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to off-white
Solubilité
H2O: ≥10 mg/mL
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
OCCS(O)(=O)=O.Cc1c(CN2CCCC2)c3NC(=O)C(=O)Nc3cc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C14H16N4O4.C2H6O4S/c1-8-9(7-17-4-2-3-5-17)12-10(6-11(8)18(21)22)15-13(19)14(20)16-12;3-1-2-7(4,5)6/h6H,2-5,7H2,1H3,(H,15,19)(H,16,20);3H,1-2H2,(H,4,5,6)
Clé InChI
KFHUCRVOUVNJSQ-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
PD-161989 is an AMPA receptor antagonist.
Caractéristiques et avantages
This compound is featured on the Glutamate Receptors (Ion Channel Family) page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Pictogrammes
Skull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Articles
We offers many products related to ion channel family glutamate receptors for your research needs.