PLA0259
Rabbit anti-RuvBL2 Antibody, Affinity Purified
Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
Synonyme(s) :
48 kDa TATA box-binding protein-interacting protein, 48 kDa TBP-interacting protein, 51 kDa erythrocyte cytosolic protein, 51-KD, CGI-46, ECP-51, ECP51, INO80 complex subunit J, INO80J, RVB2, Reptin 52, Reptin52, RuvB (E coli homolog)-like 2, RuvB-like 2 (E. coli), TAP54-beta, TIH2, TIP48, TIP49b, TIP60-associated protein 54-beta, erythrocyte cytosolic protein, repressing pontin 52, reptin, reptin52 protein
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Espèces réactives
human, mouse
Technique(s)
immunohistochemistry: 1:500- 1:2,000
immunoprecipitation (IP): 5-15 μg/mg
western blot: 1:2,000- 1:10,000
Numéro d'accès
NP_006657.1
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
rabbit ... RuvBL2(10856)
Description générale
Immunogène
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable